Learn More
Thermo Scientific™ Tira de tapones para tubos Microtiter, tira de tapones para tubos Microtiter de 1.2 ml, LDPE no esterilizable en autoclave, 8 tiras de tapones, estériles
Tienda MBP Molecular BioProducts ProductosDescripción
Seal 1.2mL microtiter tubes tightly for storage by using Thermo Scientific™ Microtiter Tube Plug Strips.
- LDPE no esterilizable en autoclave
- Se pueden cortar fácilmente ocho tiras de tapones para muestras individuales
- Disponibles en versión estéril y no estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tira de 8 tapones |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Descripción | Tira de 8 tapones para tubos Microtiter de 1,2 ml |
| Material | LDPE |
| Color | Natural |
| Envase | 10 bolsas selladas de doce tiras de 8 tapones/unidad, 5 unidades/caja |
| Cantidad | 120/paq., 5/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tiras de tapones |