Learn More
Eppendorf™ Rotor A-2-MTP
Código de producto. 10134792 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
96 x 0,2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10134792 96 x 0,2 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10134792 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5427700005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00€
    1450.00€ / paquete de 1
    Ahorro 125.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatible con las centrífugas Eppendorf™ 5430/5430 R. El rotor Eppendorf™ A-2-MTP presenta un diseño de pantalla para un funcionamiento silencioso.
  • Vel. máx.: 2204 × g (4680 rpm)
  • Rotor oscilante de 2 posiciones para placas MTP, PCR y de pocillos profundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor Microtiter
Capacidad 96 x 0,2 mL
RCF máx. 2.024 x g
Vel. máx 4.680 rpm