Learn More
IDEX Health & Science, LLC MicroTight™ Unions Assembly
Código de producto. 13040420
Cambiar vista
Click to view available options
Tasa de presión:
5000 psi (345 bar)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tasa de presión Tamaño de la unidad
13040420 5000 psi (345 bar) cada uno
1 options
Código de producto. 13040420 Proveedor IDEX Health & Science, LLC N.º de proveedor 0201443
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
En stock
Used specifically to easily connect capillary tubing together
Our MicroTight Unions Assembly is used to easily connect capillary tubing together. True ZDV (Zero Dead Volume) allows two pieces of tubing to connect directly to each other using the included gauge and plug to ensure proper alignment. This allows for an uninterrupted fluidic path. It is for use with 1/32 in. OD Tubing and includes (2) F-126S Fittings and (1) P-553 Gauge.
  • MicroTight™ Unions Assembly
  • Used to easily connect capillary tubing together
  • True ZDV (Zero Dead Volume) allows two pieces of tubing to connect directly to each other using the included gauge and plug to ensure proper alignment
  • Allows for an uninterrupted fluidic path
  • Includes (2) F-126S Fittings and (1) P-553 Gauge
  • Thread Port Configuration Coned: 6-32
  • Material: PEEK
  • For Tubing OD: 1/32 in.
Especificaciones
Tipo Union
Diámetro exterior (imperial) 1/32 in.
Tasa de presión 5000 psi (345 bar)
Tamaño de rosca 6-32 (Coned)
Incluye (2) F-126 S Fittings and (1) P-553 Gauge
Material PEEK
Para utilizar con (equipo) 1/32 in. OD Tubing