Learn More
Thermo Scientific™ MicroTest™ Tubes
Código de producto. 12987208
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Rojo
Verde
Tipo de medios:
M4
M4-RT
M5
M6, 1,5 mL
Incluye:
Gránulos de vidrio
Cantidad:
12 tubos/paq.
72 tubos/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Tipo de medios Incluye Cantidad Tamaño de la unidad
12987208 Verde M5 Gránulos de vidrio 72 tubos/paq. paquete de 72
13255559 Azul M4 Gránulos de vidrio 12 tubos/paq. paquete de 12
12729200 Azul M4 Gránulos de vidrio 72 tubos/paq. cada uno
13265559 Rojo M4-RT Gránulos de vidrio 12 tubos/paq. paquete de 12
12997208 Verde M5 Gránulos de vidrio 12 tubos/paq. paquete de 12
15920961 Rojo M6, 1,5 mL Gránulos de vidrio 12 tubos/paq. paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12987208 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R12515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    178.48€ / paquete de 72
    Ahorro 79.52€
    30% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Mantenga la viabilidad de los virus chlamydiae, micoplasma y urealasma con medios de transporte y almacenamiento de la máxima calidad que se suministran en cuatro formulaciones versátiles.
Maintain organism viability and counts for verification studies, quality control procedures, and repeat testing of viruses, chlamydiae, mycoplasma and ureaplasma with top quality media from the experts in media. Thermo Scientific™ MicroTest™ Tubes come in four media formulations to offer flexibility in both transport and storage.
Diseñados para la recogida, el transporte, el mantenimiento y el almacenamiento a largo plazo de muestras víricas, chlamydiae, mycoplasma y ureaplasma, los productos Thermo Scientific MicroTest son de la máxima calidad. Desde la formulación hasta el envasado, los productos MicroTest mantienen la viabilidad de los organismos a través de ciclos de congelación-descongelación, al tiempo que inhiben los contaminantes antimicrobianos y promueven la seguridad.
MicroTest™ M4™ contiene gelatina, vancomicina, anfotericina B y colistina para el transporte de virus, chlamydiae, ureaplasma y mycoplasma.
MicroTest™ M4RT™ contiene gelatina, gentamicina y anfotericina B para el transporte de virus y chlamydiae. MicroTest™ M5™ contiene vancomicina, anfotericina B, colistina y estabilizadores de proteínas para el transporte de virus, chlamydiae, ureaplasma y mycoplasma.
MicroTest™ M6™ contiene gelatina, vancomicina, anfotericina B y colistina para el transporte de virus, chlamydiae, ureaplasma y mycoplasma.
Los tubos MicroTest vienen con 1,5 ml o 3 ml de medio líquido en un tubo cónico de 15 ml con 3 gránulos de vidrio.
Mantenga su laboratorio en la dirección correcta con un conjunto fiable de soluciones para el transporte, la retención, el mantenimiento y el almacenamiento de cultivos a largo plazo con la familia de medios de recogida y transporte MicroTest.
Resultados fiables de confianza
  • Control de calidad exhaustivo, lo que incluye la toxicidad celular en cada número de lote
  • Formulaciones patentadas con proteínas de estabilización, tampones y antibióticos específicos
Compatibilidad y viabilidad
  • Proporcionan transporte compatible para cultivos celulares, inmunoensayos enzimáticos y pruebas de diagnóstico molecular
  • Mantienen la viabilidad y los recuentos de organismos para obtener resultados mejores y más fiables durante los estudios de validación/verificación, los procedimientos de control de calidad y las pruebas repetidas
Cómodo formato adaptable
  • Los volúmenes de llenado de 1,5 ml y 3,0 ml permiten realizar varias pruebas a partir de una única muestra
  • Los tubos de medios de transporte individuales o los kits completos ofrecen flexibilidad y versatilidad
Embalaje seguro y robusto
  • Los tubos fuertes y resistentes a roturas con tapones de rosca seguros y codificados por colores evitan las fugas y la exposición a agentes infecciosos.
  • Los kits incluyen una bolsa de polipropileno resistente a fugas para el transporte seguro de muestras.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.
Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de tubos M5
Formato Tubo
Tipo de medios M5
Color del tapón Verde
Compatibilidad Cultivo, vial con ampolla, ciclos de descongelación, mantenimiento de cultivos, ELISA, PCR, tecnología de sonda de ADN (incluidos BDMS, membrana ELISA)
Descripción Tubo M5
Para utilizar con (aplicación) Virus: Clamidias, ureaplasmas y micoplasmas
Incluye Gránulos de vidrio
Envase Envasados en cajas fraccionadas.
Cantidad 72 tubos/paq.
Requisitos de almacenamiento De -25 °C o de 2 °C a 8 °C
Volumen (métrico) 3 mL