Learn More
Thermo Scientific™ Kits MicroTest™
Código de producto. 13215549
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 mL
3 mL
Color del tapón:
Azul
Rojo
Tipo de medios:
M4
M4-RT
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color del tapón Tipo de medios Tamaño de la unidad
13215549 3 mL Rojo M4-RT paquete de 100
13285519 3 mL Azul M4 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13215549 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R12552
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mantenga la viabilidad de los virus chlamydiae, micoplasma y ureaplasma durante el transporte y el almacenamiento a largo plazo con kits que incluyen medios e hisopos tradicionales.
Mantenga la viabilidad y los recuentos de organismos para los estudios de verificación, procedimientos de control de calidad y pruebas repetidas de virus, clamidia,micoplasma y ureaplasma con medios de calidad, útiles de recogida y transporte probados, y envases seguros y fiables.Los kits Thermo Scientific™ MicroTest™ vienen en cuatro formulaciones de medios e incluyen dos hisopos de poliéster de punta tradicional con eje de plástico y una bolsa con cierre de cremallera de 15,24 x 22,86 cm (6 x 9 pulg.) para un transporte seguro.
Diseñados para la recogida, el transporte, el mantenimiento y el almacenamiento a largo plazo de muestras víricas, chlamydiae, mycoplasma y ureaplasma, los productos Thermo Scientific MicroTest son de la máxima calidad.Desde la formulación hasta el envasado, los productos MicroTest mantienen la viabilidad de los organismos a través de ciclos de congelación-descongelación, al tiempo que inhiben los contaminantes antimicrobianos y promueven la seguridad.
MicroTest™ M4™ gelatina, vancomicina, anfotericina B y colistina para el transporte de virus, chlamydiae, ureaplasma y mycoplasma.
MicroTest™ M4RT™ contiene gelatina, gentamicina y anfotericina B para el transporte de virus y chlamydiae.
MicroTest™ M5™ contiene vancomicina, anfotericina B, colistina y estabilizadores de proteínas para el transporte de virus, chlamydiae, ureaplasma y mycoplasma.
MicroTest™ M6™ gelatina, vancomicina, anfotericina B y colistina para el transporte de virus, chlamydiae, ureaplasma y mycoplasma.
Los kits MicroTest vienen con 1,5 ml o 3 ml de medio líquido en un tubo cónico de 15 ml con 3 microesferas de vidrio, un sobre con dos hisopos de poliéster de punta tradicional con eje de plástico y una bolsa con cierre de cremallera de 15,24 x 22,86 cm (6 x 9 pulg.).
Mantenga su laboratorio en la dirección correcta con un conjunto fiable de soluciones para el transporte, la retención, el mantenimiento y el almacenamiento de cultivos a largo plazo con la familia de medios de recogida y transporte MicroTest.
Resultados fiables de confianza
  • Control de calidad exhaustivo, lo que incluye la toxicidad celular en cada número de lote
  • Formulaciones patentadas con proteínas de estabilización, tampones y antibióticos específicos
Compatibilidad y viabilidad
  • Proporcionan transporte compatible para cultivos celulares, inmunoensayos enzimáticos y pruebas de diagnóstico molecular
  • Mantienen la viabilidad y los recuentos de organismos para obtener resultados mejores y más fiables durante los estudios de validación/verificación, los procedimientos de control de calidad y las pruebas repetidas
Cómodo formato adaptable
  • Los volúmenes de llenado de 1,5 ml y 3,0 ml permiten realizar varias pruebas a partir de una única muestra
  • Los tubos de medios de transporte individuales o los kits completos ofrecen flexibilidad y versatilidad
Embalaje seguro y robusto
  • Los tubos fuertes y resistentes a roturas con tapones de rosca seguros y codificados por colores evitan las fugas y la exposición a agentes infecciosos.
  • Los kits incluyen una bolsa de polipropileno resistente a fugas para el transporte seguro de muestras.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Kit M4 RT
Formato Tubo
Tipo de medios M4-RT
Swab Configuration Aplicador único
Color del tapón Rojo
Compatibilidad Cultivo, vial Shell, ciclos de descongelación, mantenimiento de cultivo, ELISA, PCR, tecnología de sonda de ADN
Descripción Kit M4RT
Para utilizar con (aplicación) Virus clamidia
Cantidad 100 kits/paq.
Shaft Material Plástico
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 30 °C
Tipo de punta Tradicional
Temperatura de transporte De 2° a 30 °C
Volumen (métrico) 3 mL