Learn More
Thermo Scientific™ ™ Kit de hisopo de 3 ml de MNPG Microtest M4RT
Código de producto. 17194145
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 kits/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
17194145 100 kits/paq. paquete de 100
1 options
Código de producto. 17194145 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R12688
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mantenga la viabilidad y los recuentos de organismos para los estudios de verificación, procedimientos de control de calidad y pruebas repetidas de virus clamidiamicoplasma y ureaplasma con medios de calidad, útiles de recogida y transporte probados y envases seguros y fiables.
Mantenga la viabilidad y los recuentos de organismos para los estudios de verificación, procedimientos de control de calidad y pruebas repetidas de virus clamidiamicoplasma y ureaplasma con medios de calidad, útiles de recogida y transporte probados y envases seguros y fiables. Los kits de hisopos flocados Thermo Scientific™ MicroTest™ se suministran en dos formulaciones de medios a temperatura ambiente e incluyen un hisopo flocado de nailon con punta tradicional y/o un hisopo flocado de nailon con micropunta y una bolsa con cierre de cremallera de 15,24 cm x 22,86 cm (6 x 9 pulg.) para un transporte seguro.
Diseñados para la recogida, transporte, mantenimiento y almacenamiento a largo plazo de muestras víricas, chlamydiae, micoplasma y ureaplasma, los productos Thermo Scientific MicroTest son de la máxima calidad. Desde la formulación hasta el envasado, los productos MicroTest mantienen la viabilidad de los organismos a través de los ciclos de congelación-descongelación, al tiempo que inhiben los contaminantes antimicrobianos y promueven la seguridad.
MicroTest™ M4RT™ contiene gelatina, gentamicina y anfotericina B para el transporte de virus y Chlamydiae.
Los kits de hisopos flocados MicroTest vienen con 1,5 ml o 3 ml de medio líquido en un tubo cónico de 15 ml con gránulos de vidrio, un sobre con uno o dos hisopos flocados de nailon y una bolsa con cierre de cremallera de 15,24 cm x 22,86 cm (6 x 9 pulg.).
Mantenga su laboratorio en la dirección correcta con un conjunto fiable de soluciones para el transporte, la retención, el mantenimiento y el almacenamiento de cultivos a largo plazo con la familia de medios de recogida y transporte MicroTest.
Resultados fiables de confianza
  • Control de calidad exhaustivo, lo que incluye la toxicidad celular en cada número de lote
  • Formulaciones patentadas con proteínas de estabilización, tampones y antibióticos específicos
Compatibilidad y viabilidad
  • Proporcionan transporte compatible para cultivos celulares, inmunoensayos enzimáticos y pruebas de diagnóstico molecular.
  • Mantienen la viabilidad y los recuentos de organismos para obtener resultados mejores y más fiables durante los estudios de validación/verificación, los procedimientos de control de calidad y las pruebas repetidas.
Cómodo formato adaptable
  • Los volúmenes de llenado de 1,5 ml y 3,0 ml permiten realizar varias pruebas a partir de una única muestra.
  • Los tubos de medios de transporte individuales o los kits completos ofrecen flexibilidad y versatilidad.
Embalaje seguro y robusto
  • Los tubos fuertes y resistentes a roturas con tapones de rosca seguros y codificados por colores evitan las fugas y la exposición a agentes infecciosos.
  • Los kits incluyen una bolsa de polipropileno resistente a fugas para el transporte seguro de muestras.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de hisopos flocados
Swab Configuration Aplicador único
Color del tapón Lila
Compatibilidad Cultivo, vial Shell, ciclos de descongelación, mantenimiento de cultivo, ELISA, PCR, tecnología de sonda de ADN
Descripción Kit de hisopos NPG de 3 ml M4RT
Para utilizar con (aplicación) Virus
Cantidad 100 kits/paq.
Shaft Material Poliestireno
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 30 °C
Tipo de punta Microtip
Temperatura de transporte De 2° a 30°C
Volumen (métrico) 3 mL