Learn More
BD Tubos Microtainer™ con cierre MicroGard™
Código de producto. 12957646
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Dorado
Lavanda
Rojo
Verde
Verde menta
Incluye:
Tubo capilar simple afectado
Tubo de EDTA no afectado
Tubo de plasma no afectado
Tubo de suero afectado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Incluye Tamaño de la unidad
12957646 Verde menta Tubo de plasma no afectado paquete de 200
16408763 Verde Tubo de plasma no afectado cada uno
12947646 Verde Tubo de plasma no afectado paquete de 200
12927406 Dorado Tubo de suero afectado paquete de 200
16221441 Dorado Tubo de suero afectado cada uno
12977646 Rojo Tubo capilar simple afectado paquete de 200
10346134 Lavanda Tubo de EDTA no afectado paquete de 200
16418763 Lavanda Tubo de EDTA no afectado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12957646 Proveedor BD N.º de proveedor 365986
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    110.40€ / paquete de 200
    Ahorro 16.60€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para cuando solo se requiere la mínima cantidad de sangre. Los tubos BD Microtainer™ con cierre Microgard™ están codificados por colores para corresponderse con el tipo de recogida de sangre y están marcados con el nivel de llenado correcto para el anticoagulante.
BD Microtainer™ Los tubos se utilizan para la recolección, transporte y procesamiento de sangre capilar o venosa procedente de la punción de la piel. Es ideal para su uso con lactantes, niños, pacientes geriátricos y de urgencias siempre que solo se requieran las cantidades más pequeñas posibles de sangre.
  • Diámetro más ancho (8 mm) para facilitar la recogida y mejorar la mezcla
  • Las tapas codificadas por colores corresponden al estándar Vacutainer™ sistema de codificación por colores para una fácil identificación
  • Disponible con una variedad de aditivos para su uso en varias pruebas
  • Hay tubos tintados de ámbar disponibles para analitos sensibles a la luz
  • Cuchara de recogida integrada y líneas de llenado visibles
  • Microgard™ “asistencia de giro” El cierre reduce el riesgo de salpicaduras al retirar la tapa para proteger contra la exposición.
  • El cierre se puede utilizar con un extensor de tubo para su uso en gradillas de 13 mm × 75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto Tubo de microrrecogida con tapón de seguridad
Aditivo Heparina de litio y separador de plasma
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Microgard
Capacidad (métrico) De 400 to 600 μl
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Cierre incluido Sí
Color del tapón Verde menta
Cantidad 200 paq.
Incluye Tubo de plasma no afectado
Para utilizar con (aplicación) Recogida, transporte y procesamiento de sangre por punción cutánea (capilar)