Learn More
IKA™ Agitador de hélice digital MICROSTAR
Código de producto. 15995681 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 50 a 1000 rpm
De 50 a 2000 rpm
Capacidad:
5 L
10 L
par de torsión:
15 Ncm
7,5 Ncm
Viscosidad:
4000 mPas
8000 mPas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Velocidad Capacidad par de torsión Viscosidad Tamaño de la unidad
15995681 De 50 a 2000 rpm 5 L 7,5 Ncm 4000 mPas cada uno
15946532 De 50 a 1000 rpm 10 L 15 Ncm 8000 mPas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15995681 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025004715
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Agitador de hélice compacto, fácil de usar y con ahorro de espacio.
  • Alto rendimiento con ahorro de espacio
  • Funciones básicas perfectas
  • Diseño compacto
  • Seguras
  • Par constante garantizado en toda la gama de rpm
  • Funcionamiento sencillo mediante mando giratorio estable
  • Actualizaciones periódicas de software disponibles a través de USB interfaz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 50 a 2000 rpm
Capacidad 5 L
Pantalla LED
Tensión 100/240 V, V CC: 24 V
Vataje 32 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 60 x 173 x 126 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 32 W
Frecuencia 50/60 Hz
Tamaño del mandril De 0,5 a 8 mm
Incluye Interfaz USB
Material Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico
Modelo Microstar 7,5
Tipo de motor De CC sin escobillas
par de torsión 7,5 Ncm
Viscosidad 4000 mPas
Peso (métrico) 1,18 kg