Learn More
MicroSEQ™ E. coli O157:H7 Detection Kit
Código de producto. 12143911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12143911 96 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 12143911 Proveedor Thermo Scientific Oxoid N.º de proveedor 4427409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00€
    1194.63€ / paquete de 1
    Ahorro 230.37€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC
Contenido y almacenamiento This kit contains Assay Beads in 12 8-tube strips (store at 2 to 8°C in the dark), 12 MicroAmp™ Optical 8-Cap Strips, and a tube of Pathogen Detection Negative Control (store at 2 to 8°C in the dark).
There are sufficient reagents to perform 96 tests.
Analitos detectables E. coli
Método de detección Primer-Probe Detection
Formato Kit
Tipo de muestra Any swab type, food, water samples
Tipo qPCR Detection Kit
Inicio en caliente Built-In Hot Start
Colorante de referencia pasiva ROX (Pre-mixed)
Método de PCR qPCR
Polimerasa AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase
Compatibilidad con sonda de cebador TaqMan™
Línea de productos MicroSEQ
Cantidad 96 pruebas
Especie Humano
Cepa o genotipo E. coli O157:H7
Clase de organismo diana E. coli
Tiempo de prueba Fast
Aplicación validada Real-Time PCR