Learn More
Hirschmann™ Portaobjetos microscópico, bordes esmerilados con extremo doble esmerilado
Descripción
- Doble extremo esmerilado
- Bordes rectificados 90 °C ISO 8037/l
- Con número de LOTE en el envase
- CE según IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| N.° por paquete | 20 x 50/paq. |
| Edges | 90°, esmerilado |
| Frosted | Esmerilado doble |
| Grosor (métrico) | 0,95 a 1,05 mm |
| Tipo | Portaobjetos de microscopio |
| Color | Extrablanco |
| Certificaciones/conformidad | CE conforme a IVD 98/79 CE |
| Descripción | Envuelto en celofán, consumir preferentemente antes de 6 meses después de la entrega. |
| Mostrar más |