Learn More
Hirschmann™ Portaobjetos microscópico con bordes cortados
Código de producto. 10049700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10049700 1000/Pk. paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10049700 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 8200103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    69.30€ / paquete de 1000
    Ahorro 10.70€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Una excelente opción para aplicaciones de microscopía en el laboratorio.
  • 76 x 26 mm
  • Espesor de 0,95-1,05 mm
  • De color extrablanco
  • Con número de LOTE en el envase
  • Etiquetado con: utilizable hasta, CE de conformidad con IVD 98/79 CE
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Edges Corte
Grosor (métrico) 0,95 a 1,05 mm
Tipo Portaobjetos de microscopio
Color Extrablanco
Certificaciones/conformidad CE conforme a IVD 98/79 CE
Para utilizar con (aplicación) Microscopía
Cantidad 1000/Pk.
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm