Learn More
Rogo Sampaic™ Portaobjetos de microscopio con banda rosa mate, borde esmerilado 90°
Código de producto. 11842350
Change view
Click to view available options
Edges:
90°, esmerilado
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Edges unitSize
11842350 90°, esmerilado paquete de 50
1 options
Código de producto. 11842350 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor BPB031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los portaobjetos de microscopio con bandas de color rosa mate son ideales para la clasificación codificada por colores de las muestras.
Los portaobjetos con bandas de color rosa mate son ideales para la clasificación por colores de las muestras según la urgencia, la técnica, el departamento de origen, etc.
  • Tamaño estándar (76 x 26 mm)
  • Bandas de color rosa mate de 20 mm
  • Bordes esmerilados, 90°
Especificaciones
N.° por paquete 50
Edges 90°, esmerilado
Frosted 1 extremo
Material Vidrio
Descripción Portaobjetos con banda rosa de 20 mm
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm