Learn More
Heinz Herenz Portaobjetos de microscopio con campo de escritura naranja
Descripción
Ofrecemos una gama muy amplia de toboganes, por lo que seguro que encuentras lo que buscas.
- Dentro de nuestras líneas de productos encontrará correderas cortadas y rectificadas.
- Los portaobjetos cortados se prefieren para la microscopía de rutina y ofrecen una gran flexibilidad.
- Los deslizadores de tierra evitan cortes debido a los bordes rectificados.
- Si desea etiquetar y categorizar sus diapositivas, es mejor elegir diapositivas con bordes mate o un campo de color.
- También tienes la posibilidad de elegir entre diapositivas con y sin celofán.
Especificaciones
Especificaciones
| Anchura (métrico) | 75 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Edges | 90°, esmerilado |
| Frosted | Sin esmerilar |
| Material | Vidrio |
| Precleaned | N.º |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tipo | Portaobjetos de microscopio |
| Número de pocillos | 0 |
| Color | Transparente, Naranja |