Learn More
Heinz Herenz Portaobjetos para microscopía con bordes biselados
Código de producto. 30158463
Cambiar vista
Click to view available options
Frosted:
Sin esmerilar
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Frosted Tamaño de la unidad
30158463 Sin esmerilar paquete de 50
1 options
Código de producto. 30158463 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1042000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.70€
    3.84€ / paquete de 50
    Ahorro 1.86€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Portaobjetos para microscopio, con bordes esmerilados.
Ofrecemos una gama muy amplia de toboganes, por lo que seguro que encuentras lo que buscas.
  • Dentro de nuestras líneas de productos encontrará correderas cortadas y rectificadas.
  • Los portaobjetos cortados se prefieren para la microscopía de rutina y ofrecen una gran flexibilidad.
  • Los deslizadores de tierra evitan cortes debido a los bordes rectificados.
  • Si desea etiquetar y categorizar sus diapositivas, es mejor elegir diapositivas con bordes mate o un campo de color.
  • También tienes la posibilidad de elegir entre diapositivas con y sin celofán.
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Esterilidad No estéril
Edges 90°, esmerilado
Frosted Sin esmerilar
Material Vidrio
Precleaned Sí
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Portaobjetos de microscopio
Número de pocillos 0
Color Transparente
Estilo de esquina Liso