Learn More
Heinz Herenz Microscope Slides with Cavity
Código de producto. 17204173
Change view
Click to view available options
Número de pocillos:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número de pocillos unitSize
17204173 1 cada uno
1 options
Código de producto. 17204173 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1042001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Microscope slides with cavity. Ground edges and 1 cavity.
  • Microscopic slides with cavity
  • Ground edges
  • 76 x 26 mm
  • With 1 cavity
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Esterilidad No estéril
Edges Puesta a tierra
Frosted Sin esmerilar
Material Vidrio
Precleaned N.º
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Portaobjetos de microscopio
Número de pocillos 1
Color Transparente
Estilo de esquina Liso