Learn More
Marienfeld Superior™ Portaobjetos de microscopio con cavidades
Código de producto. 10245913
Cambiar vista
Click to view available options
Número de pocillos:
1
3
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de pocillos Tamaño de la unidad
10245913 3 paquete de 100
15281309 1 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245913 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 1320202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    569.78€
    285.06€ / paquete de 100
    Ahorro 284.72€
    49% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Utilice los portaobjetos de vidrio sodocálcico Marienfeld Superior™ con cavidades cuidadosamente esmeriladas y pulidas para las necesidades de investigación en el laboratorio.
  • Portaobjetos de microscopio de calidad Premier con cavidades
  • Fabricados con vidrio sodocálcico de clase hidrolítica tres
  • Con bordes rectificados de 90 °
  • Cavidades con un diámetro de 15-18 mm y una profundidad de 0,6-0,8 mm
  • Prelimpiados, listos para usarse y esterilizables en autoclave
  • Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE, la fecha de caducidad recomendada y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
N.º por caja 2100
N.° por paquete 50
Edges 90°, esmerilado
Frosted Sin esmerilar
Material Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica
Grosor (métrico) De 1,2 a 1,5 mm
Tipo Portaobjetos de microscopio con cavidades
Número de pocillos 3
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm