Learn More
BRAND™ Portaobjetos para microscopía
Código de producto. 10305141 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Edges:
Corte
Puesta a tierra
Descripción:
Extremo mate doble
Los extremos no son mates
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Edges Descripción Tamaño de la unidad
10305141 Corte Extremo mate doble paquete de 2500
10682432 Corte Los extremos no son mates paquete de 2500
10632822 Puesta a tierra Extremo mate doble paquete de 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10305141 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 474702
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio sodocálcico transparente de clase 3 hidrolítica.
  • Grosor de aprox. 1 mm
  • Tamaño aprox. 76 × 26 mm
  • Se recomiendan los portaobjetos con bordes esmerilados para reducir el riesgo de lesión
  • Para evitar que penetre la humedad, toda la unidad de embalaje está también disponible de manera opcional sellada en una bolsa de aluminio
  • Cantidad de envase de 2500, 50 cajas de 50 portaobjetos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
N.º por caja 2500
N.° por paquete 50
Edges Corte
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) 1 mm
Color Transparente
Descripción Extremo mate doble
Cantidad 50 cajas de 50 portaobjetos
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm