Learn More
Invitrogen™ Éster de NHS Alexa Fluor™ 430 (éster de succinimidilo)
Descripción
Además de formulaciones de colorante reactivo, Invitrogen ofrece el colorante Alexa Fluor™ 430 conjugado con una serie de anticuerpos, péptidos, proteínas, trazadores y sustratos de amplificación optimizados para la detección y el etiquetado celular.
El éster NHS (o succinimidilo éster) de Alexa Fluor™ 430 es la herramienta más popular para conjugar este colorante con una proteína o anticuerpo. Los ésteres NHS se pueden usar para etiquetar aminas primarias (R-NH2) de proteínas, oligonucleótidos modificados por aminas y otras moléculas que contengan aminas. El conjugado de Alexa Fluor™ resultante mostrará una fluorescencia más brillante y mayor fotoestabilidad que los conjugados de otros fluoróforos espectralmente similares.
Información detallada acerca de este éster NHS Alexa Fluor™:
Etiqueta de fluoróforo: tinte Alexa Fluor™ 430
Grupo reactivo: Éster NHS
Reactividad: Aminas primarias en proteínas y ligandos, oligonucleótidos modificados con aminas
Ex/Em del conjugado: 430/545 nm
Coeficiente de extinción: 15.000 cm-1M-1
Peso molecular: 701.8
Reacción de conjugación típica
Conjugue reactivos de aminas con prácticamente cualquier proteína o péptido (el protocolo proporcionado está optimizado para anticuerpos IgG). Puede ampliar la reacción para cualquier cantidad de proteína, pero la concentración de la proteína debe ser al menos de 2 mg/ml para obtener unos resultados óptimos. Recomendamos probar tres grados de etiquetado distintos, utilizando tres proporciones molares diferentes del reactivo en la proteína.
El éster de NHS Alexa Fluor™ suele disolverse en dimetilformamida (DMF) anhidra o dimetilsulfóxido (DMSO) (D12345) de gran calidad, y la reacción se lleva a cabo en un tampón de bicarbonato sódico de 0,1–0,2 M, pH 8,3, a temperatura ambiente durante 1 hora. Dado que la pKa de la amina terminal es inferior a la del grupo amino épsilon de lisina, puede realizar un etiquetado más selectivo de la terminal amina mediante un tampón más cercano al pH neutro.
Purificación de conjugado
Los anticuerpos etiquetados se separan normalmente del tinte Alexa Fluor™ mediante una columna de filtración en gel, como Sephadex™ G-25, BioGel™ P-30 o equivalentes. Para cantidades mucho mayores o menores de proteínas, seleccione un medio de filtración en gel con un corte de peso molecular adecuado o purifique por diálisis. Ofrecemos varios kits de purificación optimizados para diferentes cantidades de conjugado de anticuerpos:
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 0,5 a 1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 20 a 50 μg (A33087)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 50 a 100 μg (A33088)
Más información acerca del etiquetado de proteínas y anticuerpos
Invitrogen ofrece una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 430 |
| Tipo de etiqueta | Colorantes Alexa Fluor |
| Línea de productos | Alexa Fluor |