Learn More
Heathrow Scientific™ Soporte de portaobjetos de microscopio
Código de producto. 15346167 Tienda Heathrow Scientific Productos
Código de producto. 15346167 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS15981C
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Sostiene los portaobjetos durante la evaluación, limpieza y secado. Heathrow Scientific™ incluye patas de goma para evitar movimientos involuntarios.
  • Fabricado en polietileno resistente a los productos químicos
  • Construcción sólida y resistente con patas de goma para mayor estabilidad de sobremesa
Especificaciones
Tipo Cajas de portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 15
El dispositivo tiene Portaobjetos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 153 x 102 x 21 mm
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos de microscopio
Material Polietileno