Learn More
Hach™ Portaobjetos para microscopía
Descripción
- Tamaño: 25,4 x 76,2 mm (1 x 3 in)
- Grosor: 1 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76.2 mm |
| N.º por caja | 72 diapositivas |
| Precleaned | Sí |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tipo | Portaobjetos de microscopio |
| Color | Transparente |
| Altura (imperial) | 1 in |
| Altura (métrico) | 25.4 mm |
| Longitud (imperial) | 3 in |