Learn More
Karl Hecht™ Portaobjetos para microscopio Assistent™ con una sola cavidad
Descripción
- Aprox. 1,5 mm de grosor
- Dimensiones: aprox. 76 × 26 mm
- Se suministran en paquetes de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Portaobjetos de microscopio |
| Pocillos | 1 |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio esmerilado |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| N.° por paquete | 50 |
| Dimensions (LxW) | 76 x 26 mm |