Learn More
Sartorius Kit de PCR en tiempo real para micoplasmas de investigación Microsart™
Código de producto. 15378156 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15378156 25 pruebas 25 tests
15358176 100 pruebas 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15378156 Proveedor Sartorius N.º de proveedor SMB951005
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Para un cribado rápido y fiable de sobrenadantes de cultivo celular. Microsart™ El kit de PCR en tiempo real de investigación de Mycoplasma se utiliza para la detección directa de Mollicutes en cultivos celulares, componentes de medios y productos biológicos derivados.
  • Permite la detección rápida y fiable de ADN de micoplasma en sobrenadantes de cultivo celular
  • Detecta el gen 16S rRNA de al menos 110 especies de micoplasma
  • Hora: Tres horas
  • La muestra se puede añadir directamente al tubo de reacción de PCR
  • Química basada en qPCR en tiempo real TaqMan™
  • Volumen de la muestra: 200 μL
Aplicaciones:
  • Se utiliza con cualquier instrumento de PCR en tiempo real que detecte los colorantes FAM y ROX
  • Se utiliza en el análisis de control de calidad en laboratorios microbiológicos y biofarmacéuticos
Compliance
EP 2.6.7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Método de detección qPCR
Nº de pruebas 25 pruebas
Tipo de producto Prueba de ensayo
Cantidad 25 pruebas
Objetivo 16S rRNA de micoplasma
Para utilizar con (aplicación) Detección microbiana
N.º de reacciones 25 reacciones
Tipo de muestra Liofilizado
Volumen 2 μl