Learn More
Sartorius™ Minibomba de vacío Microsart
Código de producto. 10302120 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
6 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
10302120 6 l/min cada uno
1 options
Código de producto. 10302120 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor 1669425006
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Pequeña bomba de vacío ideal para filtraciones en vacío individuales. La minibomba de vacío Sartorius™ Microsart está diseñada para satisfacer las necesidades de los laboratorios de microbiología.
  • Colectores de 1 rama de 6 l/min y portafiltros individuales
  • El diseño inteligente de la bomba facilita un funcionamiento fácil y eficaz, incluso en espacios limitados
  • Vacío ajustable
  • Membrana integral, de nueva estructura y a prueba de fugas
  • El desarrollo de ruido durante el funcionamiento se reduce en un 50 % en comparación con bombas de membrana convencionales
  • Sin mantenimiento, 5000 horas de funcionamiento garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 100 mbar
Amperaje 0,63 A
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 65 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 164 x 90 x 141 mm
Fondo (métrico) 90 mm
Nivel de ruido 53,5 db (A)
Vataje 65 W
Peso (métrico) 1,9 kg
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 5°C
Caudal 6 l/min
Frecuencia 50 Hz
Altura global (métrico) 141 mm
Anchura global (métrico) 164 mm
Tipo de bomba Minibomba de vacío Microsart
Aplicaciones Secuencia de filtración única con estación de filtro individual
Tensión 230 V
Para utilizar con (aplicación) Alimentos y bebidas, análisis ambientales/de agua, sector farmacéutico y biotecnología, recuento microbiano