Learn More
Sartorius Medios de Microsart™
Código de producto. 15952510 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Sin aditivos:
Sin colesterol
Sin sacarosa
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sin aditivos Tamaño de la unidad
15952510 Sin sacarosa paquete de 100
15932510 Sin colesterol paquete de 100
15942510 Sin colesterol paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15952510 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 1432247ACN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00€
    503.05€ / paquete de 100
    Ahorro 61.95€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mejora la seguridad del control microbiológico de la calidad en el sector farmacéutico y las industrias biotecnológicas para las pruebas de límites microbianos de acuerdo con la USP y EP
  • Placa de medio de agar listo para usar (precargado con diferentes tipos de medio de agar) con tapa activa
  • Envasado estéril y listo para usar junto con Microsart unidades de filtro
  • La tapa activa permite la transferencia de la membrana sin contacto, sin usar pinzas y reduce el riesgo de contaminación secundaria
  • La tapa interior elevable proporciona un fácil acceso a las colonias seleccionadas después de la incubación para un análisis adicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Factor de crecimiento reducido, Muy bajo en proteínas (< 90 ng/ml)
Formulario Gel
Tipo de producto Medio de crecimiento
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Irradiados con gamma
Con aditivos Aminoácidos esenciales y no esenciales
Sin aditivos Sin sacarosa
Para utilizar con (aplicación) Microorganismos objetivo: Recuento total de organismos estresados encontrados en sistemas de agua pura
Formulación Medio de agar sólido
Culture Type Bacterial Cell Culture