Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Juego de almohadillas de nutrientes con dispensador Microsart™ e.motion
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Diseñado para su uso con el dispensador Microsart™ e.motion
- Microorganismo objetivo: Estafilococos, Staph. Aureus
- Medios de cultivo: Chapman
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco/verde, cuadriculado |
| Tipo de medios | Chapman |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Diámetro (métrico) | 5 cm |
| Especie | Staphylococcus aureus |