Learn More
Buerkle™ Cabezal de MicroSampler V4A
Descripción
- Intercambiables
- Permite utilizar puntas con diferentes volúmenes
- Acero inoxidable (AISI 316)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cabezal para micromuestreo |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Cabeza para MicroSampler |
| Capacidad (métrico) | 0,2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el muestreo de pequeñas cantidades de polvo |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo para micromuestreo de 12 mm de diámetro |