Learn More
Cole-Parmer™ Cabezal de bomba de zapata de aspiración Micropump™ A-Mount
Código de producto. 15102886 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
800 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
15102886 800 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 15102886 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0700225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00€
    1433.07€ / paquete de 1
    Ahorro 441.93€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Los cabezales de la bomba de precisión impulsados magnéticamente proporcionan una liberación suave, precisa y sin pulso de los líquidos. Los cabezales de la bomba de zapata de aspiración Cole-Parmer™ Micropump™ A-Mount proporcionan presiones d
  • La unidad magnética y los cierres estáticos mantienen los líquidos de forma segura en el interior y los posibles contaminantes en el exterior
  • Los materiales resistentes a productos químicos manejan una amplia gama de materiales (debido a las partes mojadas)
  • Los cabezales de bomba son compactas y fáciles de reparar
  • El diseño modular ofrece flexibilidad de configuración según sus necesidades específicas
  • Los kits de servicio incluyen: engranajes, zapata de aspiración, juntas de eje y resortes
Especificaciones
Descripción Cabezal de bomba de zapata de aspiración Micropump L21834 A-Mount; SS/grafito/PTFE; 0,017 ml/rev
Caudal De 0,85 a 85 ml/min (0,017 ml/rev)
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 121 °C
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 250 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -50 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) - 46 °C
Material del rotor Grafito de carbono
Velocidad 800 rpm
Material del envase Acero inoxidable (316)