Learn More
Berkshire™ MicroPolx™ Limpiador de microdenier de 2750
Código de producto. 17826997 Tienda Berkshire Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
23 x 23 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Dimensiones unitSize
17826997 23 x 23 cm (9 x 9 in) paquete de 100
1 options
Código de producto. 17826997 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor MPX2750.0909.10
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MicroPolx™ 2750 es un paño de punto de microfibra de poliéster/nailon lavado en sala limpia.
  • El hilo de microfibra ultrafino aumenta el área de superficie y proporciona una eficiencia de limpieza superior.
  • La sección transversal de fibra en forma de cuña levanta, atrapa y elimina partículas de superficies críticas.
  • Limpia eficazmente con menos uso de disolvente que los paños tradicionales.
  • Elimina suciedad aceitosa con poco o ningún solvente requerido
  • El borde sellado ultrasónico, suave al tacto y no abrasivo, es excelente para superficies sensibles o propensas a rayarse.
  • Los hilos de filamento continuo y la construcción de tejido apretado proporcionan una excelente resistencia a la abrasión y un bajo desprendimiento de fibras.
  • Químicamente compatible con IPA y otros disolventes de uso común.
Especificaciones
Dimensiones 23 x 23 cm (9 x 9 in)
Tipo de producto Funda de fregona de cabezal plano
Longitud (imperial) 9 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Desechables Un solo uso
Material Poliéster, Microfibra sintética