Learn More
Invitrogen™ Microplates for Fluorescence-based Assays
Código de producto. 15329413
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de pocillos:
96
384
Cantidad:
10 placas
30 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 30
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Cantidad Tamaño de la unidad
15329413 96 10 placas paquete de 10
30274967 96 30 placas paquete de 30
18832653 384 10 placas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15329413 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor M33089
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Microplates for fluorescence-based assays are 96- and 384-well, black-walled, clear-bottom microplates that are optimized for fluorescence-based applications on standard fluorescence microplate readers.
Microplates for fluorescence-based assays are black-walled, clear-bottom microplates that minimize well-to-well crosstalk and autofluorescence. These 96- and 384-well microplates are compatible with standard fluorescence microplate readers and optimized for fluorescence-based applications including nucleic acid quantitation (e.g., Quant-iT assays, including PicoGreen, RiboGreen, and OliGreen).
  • Microplacas de 96 pocillos con fondo transparente y paredes negras que reducen al mínimo las interferencias entre pocillos y la autofluorescencia
  • Compatibles con lectores de microplacas de fluorescencia estándar
  • Envasadas en un práctico tamaño de envase de 10
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Formato Standard
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Envase 10 placas
Línea de productos Invitrogen
Color Clear Bottom, Black
Desechables Single-use
Tipo de producto Microplates
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Material Polystyrene
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 200 μL
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)
Cantidad 10 placas