Learn More
Grant Instruments™ Termoagitador de microplacas
Código de producto. 15430484
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
PHMP
PHMP-100
PHMP-4
Admite:
2 microplacas de 96 o 364 pocillos
4 microplacas de 96 o 364 pocillos
Fondo (métrico):
250 mm
260 mm
390mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Admite Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
15430484 PHMP-100 2 microplacas de 96 o 364 pocillos 260 mm cada uno
12925511 PHMP 2 microplacas de 96 o 364 pocillos 250 mm cada uno
11481038 PHMP-4 4 microplacas de 96 o 364 pocillos 390mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430484 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor PHMP100
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pueden utilizarse con todos los tipos de microplacas de profundidad estándar y ofrecen tres instrumentos en uno para conseguir la máxima versatilidad y eficacia. El termoagitador de microplacas Grant Instruments™ proporciona una excelente uniformidad de la temperatura en toda la plataforma y las microplacas.
  • Intervalo de ajuste de temperatura: De + 25 °C a 100 °C
  • Estabilidad de la temperatura ± 0,1°C, uniformidad de la temperatura ±  0,2°C gracias al sistema de calentamiento bidireccional (plataforma y tapa)
  • Velocidad de agitación: De 250 a 1200 rpm
  • Calentamiento rápido
  • Funcionamiento continuo o programado, con zumbador de alarma y función de apagado automático
  • Selección de dos modelos con capacidad para dos (PHMP) o cuatro (PHMP-4) microplacas de 96 o 384 pocillos
  • La tapa calefactada cubre completamente la placa calefactora plana para proporcionar calefacción bidireccional y una excelente estabilidad de la temperatura y uniformidad al mismo tiempo que evita la condensación
  • La combinación de calefacción bidireccional y una potente capacidad de agitación orbital producen el máximo rendimiento en incubaciones
  • Muy fácil de manejar, con una configuración sencilla de temperatura, tiempo y velocidad de agitación mediante botones pulsadores y la pantalla LCD de estado de 2 líneas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 2 mm
Intervalo de velocidad De 250 a 1200 rpm
Requisitos eléctricos 120/230 V, 50/60 Hz
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5° hasta 100 °C
Admite 2 microplacas de 96 o 364 pocillos
Ajuste de la temperatura De 25 °C a 100 °C
Uniformidad de temperatura De 0,25 a 37 °C
Fondo (métrico) 260 mm
Altura (métrico) 125 mm
Anchura (métrico) 270 mm
Peso (métrico) 5,9 kg
Modelo PHMP-100
Pantalla LCD de 2 líneas × 16 caracteres
N.º de posiciones 2
Intervalo del temporizador De 1 minuto a 96 h (incrementos de 1 min)