Learn More
Heidolph™ Titramax 1000
Código de producto. 10314441
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita Tamaño de la unidad
10314441 1,5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10314441 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5441220000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00€
    1327.00€ / paquete de 1
    Ahorro 283.00€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Aumenta el rendimiento en un 50%. Titramax 1000 es adecuado para el sistema de incubación modular y se recomienda para aplicaciones que requieren un control de temperatura variable de hasta 65 °C. La órbita de vibración de 1,5 mm realiza una mezcla suave con mejores resultados utilizando volúmenes de muestra pequeños.
El uso de 6 placas de microtitulación aumenta su rendimiento en un 50%. Este modelo es adecuado para el sistema de incubadora modular y se recomienda para aplicaciones que requieren un control de temperatura variable hasta 65 °C. La órbita de vibración de 1,5 mm realiza una mezcla suave con mejores resultados utilizando volúmenes de muestra pequeños.
  • Establezca y ajuste continuamente la velocidad variable en la perilla de control analógica de 150 a 1350 rpm
  • Un temporizador de proceso analógico permite el funcionamiento sin supervisión y puede configurarse de 1 a 120 minutos. Cuando el tiempo establecido ha transcurrido suena una alarma acústica y se detiene el funcionamiento
  • Titramax 1000 es un modelo de tamaño mediano y acepta capacidades de carga de 5 kg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1,5 mm
Capacidad portante (métrico) 5 kg
Intervalo de velocidad De 150 a 1350 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 65 °C (máx.)
Vataje 31 W
Tipo de producto Agitador de microplacas
Capacidad portante (imperial) 11 lb.
Certificaciones/conformidad DIN EN 60529 IP 30
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 149 °F
Dimensiones interiores (F x An x Al) 375 x 320 x 125 mm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 290 x 258 mm
Peso (imperial) 14.3 lb.
Peso (métrico) 6,5 kg
Tipo de controlador Electrónico
Modelo Titramax 1000
Incluye Espacio para 6 placas de microtitulación
Intervalo del temporizador De 1 a 120 min