Learn More
Thermo Scientific™ Cinta de sellado para placas de 96 pocillos
Código de producto. 10105383 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 sheets
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10105383 100 sheets paquete de 100
1 options
Código de producto. 10105383 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15036
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Cinta de sellado transparente y autoadhesiva para microplacas estándar.
Cinta de sellado transparente y autoadhesiva para microplacas estándar.
La cinta de sellado de microplacas Thermo Scientific es un paquete de hojas precortadas y sensibles a la presión para sellar la superficie de microplacas de 96 pocillos o 384 pocillos estándar durante las fases de incubación.
Características de la cinta de sellado para microplacas:
• Sensible a la presión: colocar la cinta sobre la placa y presionar para sellar; fácil de quitar
• Hojas separadas: cada hoja de cinta se suministra en su propio soporte de fácil despegado (revestimiento)
• Duradera e inerte: el grosor de la película proporciona soporte y tiene una fina capa de adhesivo acrílico
Utilice las hojas desechables para sellar y volver a sellar una microplaca dos o tres veces durante las fases de incubación en un procedimiento de ensayo de proteínas o ELISA. Selle las placas de forma rápida y sencilla para permitir la mezcla o evitar la evaporación durante las fases de incubación del ensayo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Con base de poliéster
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96/384
Cantidad 100 sheets
Tipo de producto Película, cierre o aplicador
adhesivo/a/s Sensible a la presión
Plate Compatibility Placas de 96/384 pocillos