Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de aluminio, gradilla para tubos/placas, 384 pocillos
Código de producto. 11508525 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 gradilla
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11508525 1 gradilla 1 unidad
1 options
Código de producto. 11508525 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PRK1383
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
La gradilla de soporte de aluminio Thermo Scientific™ se puede utilizar para la preparación de muestras, el sellado térmico y la dispensación automática.
Realice la preparación de muestras, el sellado térmico y la dispensación automática con la gradilla de soporte de aluminio Thermo Scientific™.
Disponible en formato de 96 y 384 pocillos.
  • Para sellado térmico y dispensación automatizada
  • El tamaño estándar del sector se adapta a las estaciones de trabajo robóticas
  • Puede calentarse o enfriarse para ayudar en la preparación de muestras
Incluye:
Recomendada para:
Manipulación de muestras, preparación de muestras, sellado térmico, dispensación automatizada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul/transparente, Transparente
Admite Placas (384 pocillos)
Material Aluminio
Forma Rectángulo
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Cantidad 1 gradilla
Tipo de producto Rack para microplacas