Description
Las placas de verificación para lectores de microplacas Thermo Scientific son sistemas de verificación del rendimiento específicos que ayudan a verificar y documentar los parámetros de rendimiento clave de Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL y Varioskan LUX.
La placa de verificación luminométrica Lumiwell está diseñada para ser una referencia independiente de unidad de luz relativa para la luminometría con los lectores de microplacas de luminiscencia Thermo Scientific.
Recomendamos volver a calibrar las placas de verificación de manera periódica. La frecuencia de la calibración depende del uso y de los procedimientos del laboratorio. Sin embargo, la recalibración debe realizarse al menos cada dos años.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Multiskan Verification Plate (Abs), 16 Wavelengths |
| Para utilizar con (equipo) | Multiskan Ease, Multiskan FC |
| Tipos de placas | Placa de verificación |
| Longitud de onda | 16 Wavelengths |
| Incluye | NPL-traceable Multiskan Verification Plate, Calibration certificate, USB with SkanIt sessions and reference files, Carrying case |