Learn More
Thermo Scientific™ Microplate Reader Verification Plates
Código de producto. 11958995 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Lumiwell Luminometric Verification Plate (Lum)
Multifunctional Verification Plate (Abs+Fl)
Multiskan Verification Plate (Abs), 16 Wavelengths
Multiskan Verification Plate (Abs), 8 Wavelengths
Spectrophotometric Verification Plate (Abs)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11958995 Multiskan Verification Plate (Abs), 8 Wavelengths 1 PCS
17104669 Multiskan Verification Plate (Abs), 16 Wavelengths cada uno
12463458 Lumiwell Luminometric Verification Plate (Lum) cada uno
11560715 Spectrophotometric Verification Plate (Abs) cada uno
32096685 Multifunctional Verification Plate (Abs+Fl) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11958995 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24072800
En stock
Las placas de verificación para lectores de microplacas Thermo Scientific son sistemas de verificación del rendimiento específicos que ayudan a verificar y documentar los parámetros de rendimiento clave de Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL y Varioskan LUX.
Las placas de verificación para lectores de microplacas Thermo Scientific son sistemas de verificación del rendimiento específicos que ayudan a verificar y documentar los parámetros de rendimiento clave de Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL y Varioskan LUX.
Características:
  • Amplio rango de longitudes de onda, de 340 a 850 nm
  • Lectura rápida de placas de 96 y 384 pocillos
  • Agitación e incubación de hasta 50 °C para ensayos de temperatura crítica
  • Fácil de utilizar gracias a su gran pantalla en color y versiones en diferentes idiomas
  • El software Thermo Scientific™ SkanIt™ ofrece una gran facilidad de uso y un flujo de trabajo lógico
  • Puerto USB para facilitar la transferencia de datos
Recomendada para:
inmunoensayos (ELISA), ensayos de proteínas, endotoxinas, citotoxicidad y de proliferación, ensayos de enzimas, curvas de crecimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Multiskan Verification Plate (Abs), 8 Wavelengths
Para utilizar con (equipo) Multiskan Ease, Multiskan FC
Tipos de placas Placa de verificación
Longitud de onda 8 Wavelengths
Incluye NPL-traceable Multiskan Verification Plate, Calibration certificate, USB with SkanIt sessions and reference files, Carrying case