Learn More
Greiner Bio-One Puntas de micropipeta, 0,5-20 μl, punta de cristal
Descripción
- Fabricado con polipropileno de alta calidad para dar un rendimiento y un ajuste óptimos
- Además, el polipropileno tiene una alta resistencia a la rotura, estabilidad dimensional, es resistente al calor hasta aprox. +140 °C; es decir, es esterilizable en autoclave y resistente al frío hasta -190 °C.
- Fabricado en condiciones de producción certificadas conforme a la norma ISO 9001.
- Probado para conformidad con la norma internacional DIN ISO 8655
- Apto para un pipetado preciso de volúmenes de líquido lo más pequeños posibles debido a su tamaño pequeño y su consiguiente volumen muerto pequeño
- Sin metales pesados
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Punta de cristal |
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 20 μL |
| Dispensación por volumen (métrico) | De 0,5 a 20 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, DIN ISO 8655 |
| Cantidad | 1000/paquete, 5000/caja |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf, Eppendorf Research Pro |
| Mostrar más |