Learn More
Socorex™ Gradilla para micropipetas para el sistema de relleno Qualitix™ Tipfill
Código de producto. 15790649
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Puntas de micropipeta (1000 μl)
Puntas de micropipeta (10 μl), Puntas de micropipeta (200 μl )
N.° por paquete:
6
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite N.° por paquete Tamaño de la unidad
15790649 Puntas de micropipeta (1000 μl) 6 paquete de 6
15770649 Puntas de micropipeta (10 μl), Puntas de micropipeta (200 μl ) 10 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15790649 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 3070.1000ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.40€
    26.77€ / paquete de 6
    Ahorro 4.63€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Reutilizable, resellable y ahorran más espacio que las gradillas convencionales. La gradilla para micropipetas Sotorex™ para el sistema de relleno Qualitix™ Tipfill acepta paquetes de recarga de micropipetas y tiene bordes lisos y redondeados, y un cierre de broche ergonómico que no atrapa los guantes.
  • Acepta los paquetes de recarga del sistema de relleno Qualitix™ Tipfill.
  • Tapa con bisagra.
  • Bordes redondeados y suaves.
  • Cierre de broche ergonómico que no atrapa los guantes.
  • Tapa transparente.
  • Reutili
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural
Admite Puntas de micropipeta (1000 μl)
Apilables Sí
Para utilizar con (equipo) Sistema de relleno Qualitix™ Tipfill
N.º por caja 8
N.° por paquete 6
matriz, red, conjunto 96