Learn More
Micronova™ Mangos de acero inoxidable de desconexión rápida SSU
Código de producto. 13147506 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Mango extensible
Mango extensible, fijación de desconexión rápida
Mango fijo
Mango fijo, fijación de desconexión rápida
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Longitud (imperial):
12 in
14/23 pulg
18/36 pulg
25 in
37 in
38/72 pulg
51 in
61 in
62/120 pulg
De 47 a 80 in
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad Longitud (imperial)
13147506 Mango fijo cada uno -
13177506 Mango extensible 1 PCS 14/23 pulg
13127506 Mango extensible, fijación de desconexión rápida cada uno 18/36 pulg
11976845 Mango extensible, fijación de desconexión rápida 1 PCS 38/72 pulg
17501725 Mango extensible cada uno De 47 a 80 in
11986845 Mango extensible, fijación de desconexión rápida 1 PCS 62/120 pulg
13187506 Mango fijo cada uno 12 in
13167506 Mango fijo cada uno 25 in
13157506 Mango fijo, fijación de desconexión rápida cada uno 37 in
12837033 Mango fijo, fijación de desconexión rápida cada uno 61 in
11996845 Mango fijo cada uno 51 in
13137506 Mango extensible cada uno 38/72 pulg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 13147506 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor SSU2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.95€
    62.33€ / paquete de 1
    Ahorro 2.62€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los mangos de acero inoxidable electropulido básicos con fijaciones de desconexión rápida que funcionan con todas las herramientas de limpieza y los adaptadores de fregona de la serie Micronova QD. Disponibles para una amplia gama de longitudes fijas y ex
El mango al completo se puede esterilizar en autoclave
El Micronova Las manijas SSU de desconexión rápida de acero inoxidable están hechas de acero inoxidable electropulido 304 con componentes de policetona que brindan conexiones integrales fuertes y duraderas para un uso eficiente y duradero. La fijación de desconexión rápida incluida está diseñada para su uso con los adaptadores de fregona y las herramientas de limpieza de la serie QD.
  • Manijas fundamentales que funcionan con todos Micronova sistemas de fregado
  • Acero inoxidable electropulido con componentes de policetona
  • Conexiones resistentes y fuertes para un uso duradero
  • Disponible en longitudes fijas o extensibles:
    • Mangos de longitud fija disponibles de 20 cm a 1,5 m
    • Mangos extensibles disponibles de 1 m a 3 m
  • Para su uso con los adaptadores de la serie QD
  • Se puede utilizar con herramientas QP y bastidores con adición del adaptador SSA
  • Buena compatibilidad con desinfectantes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Mango fijo
Color Gris
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Resistente a Productos químicos, corrosión
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Para utilizar con (equipo) Mopas
Descripción Accesorio de desconexión rápida
Para utilizar con (aplicación) Cabezal de fregona para limpieza y desinfección de salas limpias
Color-coded No
Material Acero inoxidable electropulido (304), Policetona