Learn More
Micronova™ Cinta de seguridad a rayas SST™
Código de producto. p-4403968 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Negro, Amarillo
Negro, Blanca
Anchura (imperial):
2 in
3 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (imperial) unitSize
13108525 Negro, Blanca 2 in cada uno
13118525 Negro, Amarillo 2 in cada uno
13138525 Negro, Amarillo 3 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13108525 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor SST182BLWH
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para delinear y codificar por colores áreas y equipos específicos
For delineating and color coding specific equipment and areas
  • Material de vinilo laminado
  • Sensible a la presión
  • Resistente a arañazos
  • Procesada en sala limpia
  • Resiste bien los disolventes, la humedad y los aceites
  • Enrollada en núcleo de plástico
  • Disponible en franjas negras/amarillas, negras/blancas o rojas/blancas
  • Longitud del rollo: 18 yd (16.4 m)
Información de órdenes
Disponible en anchos de 1, 2 o 3 pulg.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Rubber
Recubrimiento Polylaminated Vinyl
Color Negro, Blanca
Acabado Matte
Formato Roll
Material Vinilo laminado
Tipo de producto Cleanroom Tape
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Delinear y codificar por colores áreas y equipos específicos
Intervalo de temperatura (imperial) 60°F to 80°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensiones (L x An) 16.5 m x 50.8 mm (18 yd. x 2 in.)
Longitud (imperial) 18 yd
Longitud (métrico) 16.4 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm