Learn More
Micronova™ RollerTool™ Adaptador y cubiertas irradiadas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15249898 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Poliamida no tejida
Poliéster, Espuma de uretano
Cantidad:
24/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Cantidad unitSize
15249898 Poliéster, Espuma de uretano 24/caja paquete de 24
15269898 Poliamida no tejida 24/caja paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15249898 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor RTC1112IR
Requires
Mangos de las series QDRT-01 y SSU
Este adaptador cuenta con placas dobles de acero inoxidable que funcionan con una amplia variedad de fundas irradiadas para limpiar incubadoras de frascos con forma cilíndrica superiores e inferiores de 7 cm (3 in) en salas limpias. Las fundas se han irradiado con rayos gamma y están disponibles en una selección de tres tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas.
El Micronova RollerTool™ y irradiado RollerTool Las cubiertas están diseñadas específicamente para limpiar y desinfectar incubadoras de botellas giratorias, pero también se pueden usar para tuberías pequeñas y otras superficies de salas blancas. El adaptador para placas dobles incluye un racor de desconexión rápida que puede utilizarse con cualquiera de los mangos de la serie SSU para un mayor alcance dentro del bastidor de rodillos.
  • Bastidor de adaptador con placas dobles de acero inoxidable
  • Diseñado para limpiar y desinfectar incubadoras de frascos con forma cilíndrica de 7 cm (3 in)
  • Marco de acero inoxidable electropulido con componentes de acetilo
  • Fundas disponibles en una selección de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
    • NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
    • Polisorbato— 100% poliéster texturizado para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex —La poliamida 100% no tejida es absorbente con una superficie ligeramente abrasiva.
  • Se puede utilizar con los mangos de la serie SSU para un mayor alcance
  • Las fundas se han sometido a radiación gamma para su uso en entornos asépticos
  • Resiste desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 16,5 x 10,2 cm (6,5 x 4 in)
Tipo de producto Funda de mopa
Color Blanco
Longitud (imperial) 6,5 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 16,5 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 10,2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 24/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Fregona RollerTool
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de rodillos, tuberías pequeñas y otras superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster, Espuma de uretano