Learn More
Micronova™ M-Zone™ Cepillo para botellas
Código de producto. 12765755 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Diámetro de la cerda (métrico):
6,4 cm
7,6 cm
8,26 cm
8,9 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Diámetro de la cerda (métrico) unitSize
12765755 Amarillo 8,9 cm 1 PCS
12765715 Azul 8,9 cm 1 PCS
12705725 Verde 8,9 cm cada uno
12765725 Rojo 8,9 cm 1 PCS
12725755 Blanco 6,4 cm 1 PCS
12715745 Blanco 8,26 cm 1 PCS
12735755 Blanco 7,6 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12765755 Fornitore Micronova™ N. del fornitore BRYE01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Cepillos para botellas codificados por colores con cerdas de poliéster redondeadas y rígidas para una limpieza versátil y agresiva de botellas y diversos equipos en producción y en el laboratorio.
Una gama de cepillos para frascos codificados por colores con cerdas de poliéster redondeadas y rígidas para una limpieza versátil y agresiva de botellas y diversos equipos de producción y laboratorio.
El Micronova M-Zone™ Los cepillos para botellas son cepillos multiusos con cerdas de poliéster rígidas y redondeadas y mangos de plástico de fácil agarre de 12 o 16 in. Diseñados para limpiar botellas y otros equipos de laboratorio y producción.
  • Cepillos para botellas de plástico, codificados por colores y multiuso
  • Cerdas de poliéster rígidas y duraderas
  • Asa de plástico de fácil agarre
  • Para una limpieza versátil y agresiva de botellas y equipos
  • Fabricado con resinas de base sin BPA aprobadas por la FDA
  • Disponible en azul, verde, rojo, blanco y amarillo
Specifica
Tipo de producto Cepillo para frascos
Bristle Material Poliéster
Bristle Type Suave
Color-coded Sí
Material del mango Polipropileno
Handle Type Redondo
Tipo de punta Curvado
Esterilidad No estéril
Aspecto Cabezal de cepillo para botellas, redondeado, de color amarillo, con cerdas suaves, unido a un mango de plástico amarillo, de longitud fija y con extremo redondeado.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Instrucciones de cuidado Se envía a temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad; ISO Instalación Certificada 9001; Aprobado por la FDA
Color Amarillo
Contenido y almacenamiento Mantener a temperatura ambiente
Diámetro de cerda (imperial) 3,25 in
Diámetro de la cerda (métrico) 8,9 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16 x 3,5 x 3,5 in (40,6 x 8,89 x 8,89 cm)
Desechables Reutilizable
filtradas por Sin filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Limpieza fina de botellas y equipos diversos en laboratorios, salas blancas e instalaciones de producción.
Para utilizar con (equipo) BRSC6-01: NovaPoly cubierta del cepillo; BRSC68-01: PolyMesh Cubierta del cepillo
Altura (imperial) 3,5 in
Altura (métrico) 8.89 cm
Incluye Mango/incluido, parte del cepillo
Longitud (imperial) 16 in
Longitud de las cerdas(imperial) 3,25 in
Longitud del cepillo (imperial) 6,5 in
Longitud del mango (imperial) 9,75 in
Longitud (métrico) 40,6 cm
Longitud de las cerdas (métrico) 8.26 cm
Longitud del cepillo (métrico) 16.5 cm
Longitud del mango (métrico) 40,64 cm
Longitud de la punta (métrico) 6.35 mm
Material Polipropileno y poliéster
N.º de filas de cerdas 19
Envase Cada cepillo viene en una bolsa individual.
Cantidad 12/Cs.
Resistente a Desinfectantes y soluciones de limpieza estándar
Tamaño 16 x 10 x 6 in.
Anchura (imperial) 3,5 in
Anchura (métrico) 8.89 cm
Anchura de cerda (imperial) 3,25 in
Ancho de cerda (métrico) 8,9 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.