Learn More
Micronova™ LabMarker resistente a IPA
BIOPHARMA
Código de producto. 12877053 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12877053 Negro 10 PCS
1 options
Código de producto. 12877053 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor PEN40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.88€
    99.55€ / paquete de 10
    Ahorro 19.33€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un marcador permanente con punta fina con tinta resistente al alcohol que marca en superficies frías o húmedas, bolsas de plástico y utensilios de laboratorio desechables.
Con tinta negra permanente de secado rápido resistente a IPA
El LabMarker resistente a IPA de Micronova contiene tinta permanente, de secado rápido y resistente al alcohol que marca en una amplia gama de superficies y no se borra en vidrio reutilizable, metal o porcelana, pero puede frotarse para retirarse por completo. Disponible con radiación gamma para zonas asépticas.
  • Marcador permanente negro de punta fina
  • Tinta resistente al alcohol de secado rápido
  • Escribe en superficies frías o húmedas, bolsas de plástico o material de laboratorio desechable
  • Resistente a manchas en vidrio, metal y porcelana, pero se puede eliminar fregando
  • Disponible con radiación gamma para zonas asépticas
Especificaciones
Estilo de punta Fina
Tipo de producto Rotulador para salas limpias
Color Negro
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Material (cuerpo) Polipropileno de alta densidad
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) Documentación y etiquetado para salas limpias y entornos asépticos
N.° por paquete 10
Cantidad c/u
Capacidad (métrico) 2 ml
Longitud (imperial) 5,25 in