Description
El cepillo y mango para desagüe de suelo Micronova está diseñado específicamente para limpiar desagües de suelo. El cepillo para desagüe de suelo de cerdas negras cuenta con un extremo roscado para su uso con el mango para desagüe de suelo.
- Cepillo para desagüe de suelo con cerdas negras rígidas
- En los mangos figura impreso el texto «Solo para desagüe de suelo»
- Distinción clara de otros cepillos de limpieza
- Cabezal de cepillo de 10 cm (4 pulg.) de diámetro
- Cepillo de extremo roscado y mango para facilitar su sustitución
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cepillo para desagüe con rosca Acme |
| Color-coded | N.º |
| Material del mango | Plástico |
| Tipo de mango | Rosca ACME |
| Tipo de punta | Sin punta |
| Esterilidad | No estéril |
| Instrucciones de cuidado | Se envía a temperatura ambiente |
| Color | Negro |
| Diámetro de cerda (imperial) | 3 pulg. |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 7,6 cm |
| Show More |