Learn More
Micronova™ Cinta de construcción para salas limpias
BIOPHARMA
Código de producto. 13167316 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
25,4 mm
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
13167316 25,4 mm cada uno
12803552 50,8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13167316 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor EZT1WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.30€
    8.62€ / paquete de 1
    Ahorro 5.68€
    39% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinta de LDPE fácil de rasgar con un adhesivo de caucho de alta adherencia que une fácilmente diferentes medios, como plástico al hormigón o al acero inoxidable.
La cinta de construcción para salas blancas es una cinta de polietileno de baja densidad, fácil de rasgar, diseñada para la construcción y el mantenimiento de salas blancas. El adhesivo de alta adherencia y agresivo lo hace muy adecuado para limpiar proyectos de construcción donde se deben unir superficies de alta y baja energía con el mismo medio. Esta cinta se ajusta bien y no tiene las mismas limitaciones de estiramiento muerto que podrían ocurrir en otras cintas de polietileno.
  • Cinta de polietileno con adhesivo de caucho sintético de alta adherencia
  • Alta fijación y excelente adhesión del adhesivo a base de caucho
  • El borde dentado permite un corte fácil en cualquier longitud
  • Diseñado para la construcción y el mantenimiento de salas limpias
  • Une fácilmente diferentes medios, como plástico, hormigón o acero inoxidable
  • Buena conformabilidad, sin estiramiento muerto
  • Resistente a los disolventes y ácidos comunes
  • Envuelto en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 in)
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO Instalación Certificada 9001; Certificado de conformidad
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Brillo medio
Formato Rollo
Material Polietileno
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Cinta de construcción para entornos controlados; Buena adherencia al plástico, hormigón y acero.
Incluye 3 in Núcleo de plástico
Sin látex Sí
Cantidad Unidad
Tamaño (imperial) 16 x 10 x 6 in.
Tamaño (métrico) 40.6 x 25.4 x 15.24 cm
Intervalo de temperatura (imperial) 60 °F a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensiones (L x An) 33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 in)
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Anchura de la cinta (imperial) 1 in
Anchura de cinta (métrico) 25.4 mm