Learn More
Micronova™ Cinta resistente a temperaturas extremas
Código de producto. 12893552 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
:
Extreme Temperature Cleanroom Tape, polyimide, 1 in. plastic core, amber 1 in. wide
Código de producto.
12893552 Extreme Temperature Cleanroom Tape, polyimide, 1 in. plastic core, amber 1 in. wide
1 options
Código de producto. 12893552 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor 8251AM1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Película de polimida ámbar transparente con adhesivo de silicona sensible a la presión
  • La resistencia extrema al calor hace que la cinta sea adecuada para aplicaciones de calor elevado y temperaturas bajo cero
  • El adhesivo garantiza una eliminación perfecta de la mayoría de los sustratos, incluso después de haber estado expuestos a temperaturas extremas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Silicona, Sensible a la presión
Color Ámbar
Material Poliimida
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento eléctrico con resistencia a las llamas, máscara de soldadura para placas de circuitos, sellado y laminación térmicos
Intervalo de temperatura (imperial) De - 100 a 500 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De - 73 a -295.5 °C
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 1 in.