Learn More
Fisherbrand™ Cinta para salas limpias de polietileno de calidad industrial EGP™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Se utiliza en áreas donde no se requiere cinta ultralimpia
- El revestimiento de polietileno con adhesivo acrílico tiene una liberación de gases baja y buenas propiedades de separación limpia
- Procesada en un entorno controlado, enrollada en un núcleo de plástico y embolsada
- Longitud del rollo: 33 m (36 yd)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Acrylic |
| Recubrimiento | Polyethylene |
| Color | Blanco |
| Acabado | Medium Gloss |
| Formato | Roll |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Cinta para salas limpias de grado industrial |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de pasillos, creación de lotes, codificación por colores, proyectos de construcción y limpieza, áreas de soporte para salas limpias y aplicaciones de procesamiento de alimentos |
| Mostrar más |