Learn More
Micronova™ Cinta para salas limpias CR100 PC™—amarilla
Código de producto. 12853672 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,25 in
1 in
2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
12853672 2 in cada uno
12843642 0,25 in cada uno
12853662 1 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12853672 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CR100PC2YE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantiza una separación limpia de los cartuchos de obleas y la mayoría de las superficies de trabajo en salas limpias. La cinta para salas limpias CR100PC™—amarilla es muy moldeable, lo que la hace ideal para unir y sellar superficies curvas e irregulares. Acabado mate sobre el que se puede escribir con rotuladores para salas limpias.
  • Constructed of vinyl with synthetic rubber adhesive
  • Designed for use in areas where ultraclean tape is not required
  • Forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue when removed
  • Processed in a controlled environment
  • Wound on plastic core and sleeve-bagged
  • Individually packaged in polyethylene bag
Especificaciones
Certificaciones/conformidad PPP-T-66E, CID A-A 1689A
Tipo de adhesivo Repositionable Rubber
Recubrimiento Vinyl
Color Yellow
Acabado Mate
Formato Cinta
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Tipo de producto Cleanroom Tape
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sealing, color coding, labeling, batching
Cantidad 1 Ea.
Dimensiones (L x An) 36 yd. x 1 in.
Longitud (imperial) 36 yd.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm