Descripción
El Micronova CGT La cinta de rejilla conductora es una cinta de copolímero antiestática de alta resistencia con adhesivo acrílico. Las rejillas conductoras están incrustadas entre dos capas antiestáticas que proporcionan un escudo estático eficaz, lo que evita la acumulación estática, y previenen cualquier desprendimiento, descascarillado, agrietamiento o astillado de las rejillas.
- Cinta de copolímero antiestática de alta resistencia con adhesivo acrílico
- Fabricado para su uso en entornos sensibles a ESD
- Incluye una rejilla conductora integrada entre dos capas antiestáticas
- Protege los dispositivos sensibles que de otro modo podrían resultar dañados con cinta aislante normal
- Proporciona una protección estática eficaz y evita la acumulación estática
- Evita el desprendimiento, descascarillado, agrietamiento o astillado de las rejillas
- 32,91 m (36 yardas) envuelto en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 in)
Información de órdenes
Longitud del rollo de 36 yd (33 m)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Recubrimiento | Anti-static Copolymer |
| Color | Transparente |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Cinta conductora de rejilla para sala limpia |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Sellado en entornos sensibles a ESD: conduce la carga lejos del sustrato |
| Mostrar más |