Learn More
Micronova™ Cinta de rejilla conductiva CGT
Código de producto. 16514522 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
36 yd x 0,5 in
36 yd x 0,75 in
36 yd x 1 in
36 yd x 2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16514522 36 yd x 1 in cada uno
12847023 36 yd x 0,5 in cada uno
12877023 36 yd x 0,75 in cada uno
12867023 36 yd x 2 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16514522 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CGT1PK
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esta cinta conductora de polipropileno antiestática está especialmente diseñada con rejillas conductoras integradas entre dos capas antiestáticas, para su uso en dispositivos sensibles en entornos sensibles a ESD.
El Micronova CGT La cinta de rejilla conductora es una cinta de copolímero antiestática de alta resistencia con adhesivo acrílico. Las rejillas conductoras están incrustadas entre dos capas antiestáticas que proporcionan un escudo estático eficaz, lo que evita la acumulación estática, y previenen cualquier desprendimiento, descascarillado, agrietamiento o astillado de las rejillas.
  • Cinta de copolímero antiestática de alta resistencia con adhesivo acrílico
  • Fabricado para su uso en entornos sensibles a ESD
  • Incluye una rejilla conductora integrada entre dos capas antiestáticas
  • Protege los dispositivos sensibles que de otro modo podrían resultar dañados con cinta aislante normal
  • Proporciona una protección estática eficaz y evita la acumulación estática
  • Evita el desprendimiento, descascarillado, agrietamiento o astillado de las rejillas
  • 32,91 m (36 yardas) envuelto en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 in)
Información de órdenes
Longitud del rollo de 36 yd (33 m)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico
Recubrimiento Copolímero antiestático
Color Transparente
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Polipropileno
Tipo de producto Cinta conductora de rejilla para sala limpia
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado en entornos sensibles a ESD: conduce la carga lejos del sustrato
Intervalo de temperatura (imperial) 60 °F a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensiones (L x An) 36 yd x 1 in
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm