Description
Mejore el intercambio de fluidos sin necesidad de utilizar esponjas de biopsia con las 1400 aberturas cuadradas de 0,36 mm de los casetes para biopsia Epredia™ MicromeshTM en paquetes de tubos.
Mejore el intercambio de fluidos sin necesidad de utilizar esponjas de biopsia con las 1400 aberturas cuadradas de 0,36 mm de los casetes para biopsia Thermo Scientific™ Micromesh™ en paquetes de tubos.
- Fabricados en polímero acetal
- El compartimento grande de 24 × 27 mm es perfecto incluso para biopsias con aguja
- La tapa embutida está especialmente diseñada para quedar a ras de la superficie superior del casete, lo que permite etiquetar los casetes con la serie de etiquetadoras automáticas Shandon™ MicroWriter™ con las tapas puestas
- La superficie de escritura del casete forma un ángulo de 45°
- Envases de 10 tubos de 75 casetes cada uno con tapas acopladas
Specifications
Specifications
| Tipo de poro | Small Square Pore |
| Ángulo de la cara de escritura | 45° |
| Color | Aguamarina |
| Longitud (métrico) | 24 mm |
| Anchura (métrico) | 27 mm |
| Material | Polímero de acetal |
| Tipo de producto | Casete para biopsia |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.